Przejdź do
8.52401
Fmoc-Asp(OEpe)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Asp(OEpe)-OH, N-α-Fmoc-(O-3-ethyl-pent-3-yl)aspartic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1280,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
20 990,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H31NO6
Masa cząsteczkowa:
453.53
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352209
1280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
carboxylic acid
storage temp.
15-25°C
General description
An excellent derivative for minimizing aspartimide formation during Fmoc SPPS of Asp-containing peptides. The bulky OEpe protecting group offers considerably more protection against the formation of aspartimide-related by-products than the commonly used OtBu and OMpe group. The combination of Asp(OEpe) and the use of 1 M Oxyma Pure in DMF for Fmoc removal results in minimal aspartimde formation.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Overcoming Aspartimide Formation in Fmoc SPPS
Analysis Note
Colour (visual): white to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (DC (018A)): ≥ 95 %
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.521048.524188.52079
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
−20°C (−15°C to −25°C)
storage temp.
15-25°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)