Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 967,00 zł | |
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
967,00 zł
Nazwa produktu
Fmoc-Asp(O-2-PhiPr)-OH, Novabiochem®
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥93.0% (acidimetric), ≥95.0% (HPLC), ≥97% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N([C@@H](CC(=O)OC(C)(C)c4ccccc4)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C28H27NO6/c1-28(2,18-10-4-3-5-11-18)35-25(30)16-24(26(31)32)29-27(33)34-17-23-21-14-8-6-12-19(21)20-13-7-9-15-22(20)23/h3-15,23-24H,16-17H2,1-2H3,(H,29,33)(H,31,32)/t24-/m0/s1
InChI key
MEAHCBOPNIDLFH-DEOSSOPVSA-N
General description
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Referencje literaturowe
[1] C. Yue, et al. (1993) Tetrahedron Lett., 34, 323.
[2] F. Dick, et al. w ′Peptides 1996, Proc. of 24th European Peptide Symposium′, R. Ramage & R. Epton (Eds), Mayflower Scientific Ltd., Birmingham, 1998, pp. 339.
[3] J. W. Taylor, et al., Poster 185 zaprezentowany na American Peptide Symposium, San Diego, 2001.
Analysis Note
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 97 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 93.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| assay ≥93.0% (acidimetric), ≥97% (TLC), ≥95.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC), ≥97% (TLC) | assay - | assay ≥90.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC) |
| functional group Fmoc | functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid |
| product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Produkty
Novabiochem® oferuje ortogonalnie chronione aminokwasy do syntezy peptydów, w tym peptydów cyklicznych i rozgałęzionych.
Novabiochem® offers orthogonally protected amino acids for peptide synthesis, including cyclic and branched peptides.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8520860005 | 04027269088842 |
| 8520860001 | 04027269088835 |