Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 338,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1290,00 zł 967,50 zł |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 26 030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
338,00 zł
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥90.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
90-98 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
carboxylic acid
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N([C@@H](CC(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C23H25NO6/c1-23(2,3)30-21(27)19(12-20(25)26)24-22(28)29-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,24,28)(H,25,26)/t19-/m0/s1
InChI key
VZXQYACYLGRQJU-IBGZPJMESA-N
General description
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Analysis Note
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 90.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Novabiochem® | description Novabiochem® | description Novabiochem® | description Novabiochem® |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group Fmoc |
| assay ≥90.0% (acidimetric), ≥98.0% (HPLC), ≥98% (TLC) | assay ≥97.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC) | assay ≥93.0% (acidimetric), ≥95.0% (HPLC), ≥97% (TLC) |
| product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 15-25°C |
| mp 90-98 °C | mp 95 °C (decomposes) | mp - | mp - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?