Przejdź do
8.52084
Fmoc-Dab(ivDde)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Dab(ivDde)-OH, N-α-Fmoc-N-γ-1-(4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohex-1-ylidene)-3-methylbutyl-L-diaminobutanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1120,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4460,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H38N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
546.65
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥95.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/C32H38N2O6/c1-19(2)15-26(29-27(35)16-32(3,4)17-28(29)36)33-14-13-25(30(37)38)34-31(39)40-18-24-22-11-7-5-9-20(22)21-10-6-8-12-23(21)24/h5-12,19,24-25,35H,13-18H2,1-4H3,(H,34,39)(H,37,38)/t25-/m0/s1
InChI key
IMMMALLSYWTSAX-VWLOTQADSA-N
General description
Ta ortogonalnie chroniona pochodna kwasu diaminomasłowego jest oparta na utrudnionym wariancie Dde ivDde. Grupa ivDde w łańcuchu bocznym jest znacznie bardziej stabilna w stosunku do piperydyny niż Dde i jest mniej podatna na migrację z chronionych do niechronionych łańcuchów bocznych [1] oraz z łańcucha bocznego do grupy γ-aminowej [2]. Podczas usuwania ivDde w obecności grup ochronnych opartych na allilu, alkohol allilowy powinien być zawarty w roztworze do deprotekcji, aby zapobiec redukcji grupy allilowej [3].
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły usuwania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Referencje literaturowe
[1] S. R. Chhabra, et al. (1998) Tetrahedron Lett., 39, 1603.
[2] R. Wilhelm, komunikacja osobista.
[3] B. Rohwedder, et al. (1998) Tetrahedron Lett., 39, 1175.
[4] S. K. Sharma, et al. (1999) J. Peptide Res., 53, 501.
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(157A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(157B)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-1196
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.520838.520828.52088
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
assay
≥95.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC)
assay
≥85.0% (acidimetric), ≥97% (TLC), ≥99.0% (HPLC)
assay
≥85.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Novabiochem® oferuje ortogonalnie chronione aminokwasy do syntezy peptydów, w tym peptydów cyklicznych i rozgałęzionych.
Novabiochem® offers orthogonally protected amino acids for peptide synthesis, including cyclic and branched peptides.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
852084000504027269088767
852084000104027269088750