Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H40N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
560.68
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥85.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N([C@@H](CCCNC(=C4C(=O)CC(CC4=O)(C)C)CC(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C33H40N2O6/c1-20(2)16-27(30-28(36)17-33(3,4)18-29(30)37)34-15-9-14-26(31(38)39)35-32(40)41-19-25-23-12-7-5-10-21(23)22-11-6-8-13-24(22)25/h5-8,10-13,20,25-26,34H,9,14-19H2,1-4H3,(H,35,40)(H,38,39)/t26-/m0/s1
InChI key
XSDVRBYPXOEYHM-SANMLTNESA-N
General description
Ta ortogonalnie chroniona pochodna ornityny jest oparta na utrudnionym wariancie Dde ivDde. Grupa łańcucha bocznego ivDde jest znacznie bardziej stabilna wobec piperydyny niż Dde i jest mniej podatna na migrację z chronionych do niechronionych łańcuchów bocznych [1]. Podczas usuwania ivDde w obecności grup ochronnych opartych na allilu, alkohol allilowy powinien być zawarty w roztworze do deprotekcji, aby zapobiec redukcji grupy allilowej [2].Zobacz referencje [3,4] dla aplikacji.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Referencje literaturowe
[1] S. R. Chhabra, et al. (1998) Tetrahedron Lett., 39, 1603.
[2] B. Rohwedder, et al. (1998) Tetrahedron Lett., 39, 1175.
[3] V. Wittmann & S. Seeberger (2000) Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 39, 4348.
[4] S. M. Dankwardt, et al. (2001) Bioorg. Med. Chem. Lett., 11, 2085.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Referencje literaturowe
[1] S. R. Chhabra, et al. (1998) Tetrahedron Lett., 39, 1603.
[2] B. Rohwedder, et al. (1998) Tetrahedron Lett., 39, 1175.
[3] V. Wittmann & S. Seeberger (2000) Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 39, 4348.
[4] S. M. Dankwardt, et al. (2001) Bioorg. Med. Chem. Lett., 11, 2085.
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 85.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.50 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 85.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.50 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-1203
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?