Merck
8.52083
Fmoc-Dpr(ivDde)-OH
≥99.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Dpr(ivDde)-OH, N-α-Fmoc-N-β-1-(4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohex-1-ylidene)-3-methylbutyl-L-diaminopropionic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H36N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
532.63
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fmoc-Dpr(ivDde)-OH, Novabiochem®
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥95.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N([C@@H](CNC(=C4C(=O)CC(CC4=O)(C)C)CC(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C31H36N2O6/c1-18(2)13-24(28-26(34)14-31(3,4)15-27(28)35)32-16-25(29(36)37)33-30(38)39-17-23-21-11-7-5-9-19(21)20-10-6-8-12-22(20)23/h5-12,18,23,25,32H,13-17H2,1-4H3,(H,33,38)(H,36,37)/t25-/m0/s1
InChI key
HLIFXCXTXPXGNH-VWLOTQADSA-N
General description
Ta ortogonalnie chroniona pochodna kwasu diaminopropionowego jest oparta na utrudnionym wariancie Dde ivDde. Grupa łańcucha bocznego ivDde jest znacznie bardziej stabilna wobec piperydyny niż Dde i jest mniej podatna na migrację z chronionych do niechronionych łańcuchów bocznych [1]. Jednak migracja z łańcucha bocznego do niezabezpieczonej grupy α-aminowej Dpr jest nieunikniona [2]. Tę reakcję uboczną można jednak zminimalizować poprzez odpowiedni wybór metody sprzęgania dla kolejnej pozostałości, patrz [3]. Podczas usuwania ivDde w obecności grup ochronnych na bazie allilu, alkohol allilowy powinien być zawarty w roztworze do deprotekcji, aby zapobiec redukcji grupy allilowej [4].
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły usuwania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Referencje literaturowe
[1] S. R. Chhabra, et al. (1998) Tetrahedron Lett., 39, 1603.
[2] R. Wilhelm, et al., Poster 34 zaprezentowany na 16-tym Amerykańskim Sympozjum Peptydowym, Minneapolis, 1999.
[3] J. Beythien & P. Schneeberger, w ′Peptides 2000, Proc. 26th European Peptide Symposium′, EDK, Paris, 2001, str. 361.
[4] B. Rohwedder, et al. (1998) Tetrahedron Lett., 39, 1175.
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(157A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-1195
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Novabiochem® oferuje ortogonalnie chronione aminokwasy do syntezy peptydów, w tym peptydów cyklicznych i rozgałęzionych.
Novabiochem® offers orthogonally protected amino acids for peptide synthesis, including cyclic and branched peptides.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
852083000504027269088729
852083000104027269088712