8.52164
Fmoc-D-Trp(Boc)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-D-Trp(Boc)-OH, N-α-Fmoc-N-in-t.-Boc-D-tryptophan
Wybierz wielkość
1770,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1770,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥85.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Boc
Fmoc
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[n]1(c2c(c(c1)C[C@@H](NC(=O)OCC3c4c(cccc4)c5c3cccc5)C(=O)O)cccc2)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C31H30N2O6/c1-31(2,3)39-30(37)33-17-19(20-10-8-9-15-27(20)33)16-26(28(34)35)32-29(36)38-18-25-23-13-6-4-11-21(23)22-12-5-7-14-24(22)25/h4-15,17,25-26H,16,18H2,1-3H3,(H,32,36)(H,34,35)/t26-/m1/s1
Klucz InChI
ADOHASQZJSJZBT-AREMUKBSSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Powiązanie
Komentarz do analizy
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): conforms
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 85.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3