Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 748,00 zł |
Informacje o tej pozycji
748,00 zł
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥96.0% (HPLC), ≥96.0% (acidimetric), ≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
165-175 °C (External MSDS)
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CCCC(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C19H19NO4/c21-18(22)10-5-11-20-19(23)24-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17H,5,10-12H2,(H,20,23)(H,21,22)
InChI key
ACUIFAAXWDLLTR-UHFFFAOYSA-N
General description
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Analysis Note
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| functional group Fmoc | functional group Fmoc | functional group Boc, amine | functional group carboxylic acid |
| assay ≥96.0% (HPLC), ≥98% (TLC), ≥96.0% (acidimetric) | assay ≥90.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC) | assay ≥94.0% (acidimetric), ≥97.0% (HPLC), ≥98% (TLC), ≥98% (perchloric acid titration) | assay ≥95.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC) |
| product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| mp 165-175 °C (External MSDS) | mp 161-163 °C | mp - | mp 80-95 °C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Produkty
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8520430005 | 04027269086817 |
| 8520430001 | 04027269276409 |
| 8520430025 | 04027269086824 |