Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 423,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1040,00 zł | |
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2230,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4100,00 zł 3075,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7350,00 zł | |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 13 850,00 zł | ||
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 29 810,00 zł |
Informacje o tej pozycji
423,00 zł
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥95.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
80-95 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
carboxylic acid
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(C(CCC(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C24H27NO6/c1-24(2,3)31-22(28)20(12-13-21(26)27)25-23(29)30-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,25,29)(H,26,27)
InChI key
GOPWHXPXSPIIQZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Standard building block for introduction of glutamic acid amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Fmoc-amino acids for Peptide Production
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Analysis Note
Appearance of substance (visual): powder
Colour index (0,5 M in DMF): ≤ 150 Hazen
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.8 % (a/a)
Purity (HPLC): ≥ 99.0 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-Glu(OtBu)-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-Glu(OtBu)-Glu(OtBu)-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-Glu-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Assay free amino acid (GC): ≤ 0.2 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Solubility (25 mmole in 50 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Water (K. F.): ≤ 5.0 %
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 0.5 %
Acetate (IC): ≤ 0.02 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥95.0% (acidimetric), ≥99.0% (HPLC), ≥98% (TLC) | assay ≥92.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC) | assay ≥96.0% (acidimetric), ≥97.0% (HPLC), ≥98% (TLC) | assay ≥98.0% (HPLC) |
| functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid |
| product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 15-25°C |
| mp 80-95 °C | mp 80-95 °C | mp 70 °C (decomposition) | mp 115-125 °C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Discover 20 proteinogenic Novabiochem® Fmoc-amino acids, featuring enhanced specifications designed to optimize yields in peptide synthesis.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8520090100 | 04027269084882 |
| 8520090025 | 04027269084875 |
| 8520091000 | 04027269179212 |
| 8520090250 | 04027269206949 |
| 8520090500 | 04027269179205 |