Przejdź do
8.52048
Fmoc-Abu-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Abu-OH, N-α-Fmoc-L-α-aminobutyric acid, Fmoc-2-aminobutanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
264,00 zł
198,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
960,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3690,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H19NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
325.36
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
198,00 zł
Cena katalogowa264,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥90.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
161-163 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N([C@@H](CC)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C19H19NO4/c1-2-17(18(21)22)20-19(23)24-11-16-14-9-5-3-7-12(14)13-8-4-6-10-15(13)16/h3-10,16-17H,2,11H2,1H3,(H,20,23)(H,21,22)/t17-/m0/s1
InChI key
XQIRYUNKLVPVRR-KRWDZBQOSA-N
General description
Standardowy budulec do wprowadzania reszt aminomasłowych aminokwasów przez Fmoc SPPS
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Application
Fmoc-Abu-OH Novabiochem®. CAS 135112-27-5, masa molowa 325,36 g/mol.
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 90.0 %
Water (K. F.): ≤ 6.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-1099
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.520438.520498.52074
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Boc, amine
assay
≥90.0% (acidimetric), ≥98.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
assay
≥96.0% (HPLC), ≥96.0% (acidimetric), ≥98% (TLC)
assay
≥95.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC)
assay
≥94.0% (acidimetric), ≥97.0% (HPLC), ≥98% (TLC), ≥98% (perchloric acid titration)
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
mp
161-163 °C
mp
165-175 °C (External MSDS)
mp
186-188 °C
mp
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
852048000504027269087135
852048002504027269087142
852048000104027269087128