Przejdź do
8.52042
Fmoc-Lys(Ac)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Lys(Ac)-OH, N-α-Fmoc-N-ε-acetyl-L-lysine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
322,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1280,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3150,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
25 950,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H26N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
410.46
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
322,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥97.0% (HPLC), ≥97.0% (acidimetric), ≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N([C@@H](CCCCNC(=O)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C23H26N2O5/c1-15(26)24-13-7-6-12-21(22(27)28)25-23(29)30-14-20-18-10-4-2-8-16(18)17-9-3-5-11-19(17)20/h2-5,8-11,20-21H,6-7,12-14H2,1H3,(H,24,26)(H,25,29)(H,27,28)/t21-/m0/s1
InChI key
HQLBYVWJOXITAM-NRFANRHFSA-N
General description
Building block for introduction of N-ε-acetyl-lysine amino-acid residues by Fmoc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-12-1086
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.520238.520128.52013
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
functional group
amine
functional group
amine
functional group
Boc, amine
functional group
amine
assay
≥97.0% (HPLC), ≥98% (TLC), ≥97.0% (acidimetric)
assay
≥97.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (acidimetric), ≥99.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
852042000104027269276416
852042010004027269689872
852042002504027269086787
852042000504027269086770