Przejdź do
8.52005
Fmoc-Asp(OtBu)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Asp(OtBu)-OH, N-α-Fmoc-L-aspartic acid β-t.-butyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
423,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2230,00 zł
1672,50 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4100,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
13 850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
29 810,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H25NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
411.45
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
276-251-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
423,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (acidimetric), ≥99.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
143-150 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
carboxylic acid
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N([C@@H](CC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)[O-])C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C23H25NO6/c1-23(2,3)30-20(25)12-19(21(26)27)24-22(28)29-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,24,28)(H,26,27)/p-1/t19-/m0/s1
InChI key
FODJWPHPWBKDON-IBGZPJMESA-M
General description
High purity Fmoc-protected amino acid for research and process production of peptides, with very low levels of dipeptide, free-amino acids and acetic acid impurities.
Standard building block for introduction of aspartic acid amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Application
  • Silybin liver research: Silybin A and B, as part of the silymarin complex, are extensively studied for their hepatoprotective properties. They play a crucial role in liver health by mitigating oxidative stress and enhancing regenerative processes in hepatic tissue (Cai et al., 2024).
  • Silybin pharmacological research: The pharmacological effects of silybin, particularly its roles in inhibiting inflammation and modulating drug metabolizing enzymes, make it a valuable compound in therapeutic research, particularly for its benefits in hepatology and oncology (Hammad et al., 2024).
Analysis Note
Colour (visual): white to off white
Appearance of substance (visual): powder
Colour index (0,5 M in DMF): ≤ 150 Hazen
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.8 % (a/a)
Purity (HPLC): ≥ 99.0 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-Asp (OtBu)-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-Asp(OtBu)-Asp(OtBu)-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-Asp-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Assay free amino acid (GC): ≤ 0.2 %
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (25 mmole in 50 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 0.5 %
Acetate (IC): ≤ 0.02 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-12-1013
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.521548.520048.52144
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
assay
≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC), ≥98.0% (acidimetric)
assay
≥96.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Discover 20 proteinogenic Novabiochem® Fmoc-amino acids, featuring enhanced specifications designed to optimize yields in peptide synthesis.
Wyświetl wszystkie powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
852005002504027269084554
852005100004027269179175
852005010004027269084561
852005050004027269179168
852005025004027269206925