Przejdź do
8.52004
Fmoc-Asp(OBzl)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Asp(OBzl)-OH, N-α-Fmoc-L-aspartic acid β-benzyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
592,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H23NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
445.46
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
592,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥97.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
120-130 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
carboxylic acid
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N([C@@H](CC(=O)OCc4ccccc4)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C26H23NO6/c28-24(32-15-17-8-2-1-3-9-17)14-23(25(29)30)27-26(31)33-16-22-20-12-6-4-10-18(20)19-11-5-7-13-21(19)22/h1-13,22-23H,14-16H2,(H,27,31)(H,29,30)/t23-/m0/s1
InChI key
OQGAELAJEGGNKG-QHCPKHFHSA-N
General description
Aminokwas chroniony Fmoc o wysokiej czystości do badań i produkcji procesowej peptydów, o bardzo niskim poziomie zanieczyszczeń dipeptydami, wolnymi aminokwasami i kwasem octowym.
Standardowy budulec do wprowadzania reszt aminokwasowych kwasu asparaginowego przez Fmoc SPPS
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły oczyszczania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011B)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-1012
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.520058.521448.52220
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97.0% (acidimetric), ≥98.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (acidimetric), ≥99.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
mp
120-130 °C
mp
143-150 °C
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Asp(OBzl)-OH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
852004000504027269084509
852004002504027269084516