Przejdź do
8.52144
Fmoc-D-Asp-OtBu
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-D-Asp-OtBu, N-α-Fmoc-D-aspartic acid α-t.-butyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
553 560,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H25NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
411.45
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥95.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
carboxylic acid
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N([C@H](CC(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C23H25NO6/c1-23(2,3)30-21(27)19(12-20(25)26)24-22(28)29-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,24,28)(H,25,26)/t19-/m1/s1
InChI key
VZXQYACYLGRQJU-LJQANCHMSA-N
General description
Standardowy budulec wprowadzania reszt aminokwasowych kwasu D-asparaginowego przez Fmoc SPPS
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-13-1011
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)