Przejdź do
8.51212
K-Oxyma Pure
Novabiochem®
Synonim(y):
K-Oxyma Pure, (Z)-ethyl 2-cyano-3-hydroxyacrylate potassium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
177,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
538,00 zł
403,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5KN2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.20
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.22
MDL number:
177,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
powder
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
145-155 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[K+].N(=C(\C(=O)OCC)/C#N)/[O-]
InChI
1S/C5H6N2O3.K/c1-2-10-5(8)4(3-6)7-9;/h9H,2H2,1H3;/q;+1/p-1/b7-4+;
InChI key
ZFBMUWGNRJITLS-KQGICBIGSA-M
General description
Wersja Oxyma Pure o lepszej rozpuszczalności w DMF, ta sól potasowa stosowana w połączeniu z DIPCDI nie powoduje przedwczesnego odszczepiania peptydów z nadwrażliwej na kwasy żywicy 2-chlorotrytylowej [1].
Referencje literaturowe
[1] P. Cherkupally, et al. (2013) Eur. J. Org. Chem., 6372.
Analysis Note
Kolor (wizualny): biały do żółtego do beżowego
Wygląd substancji (wizualny): proszek
Tożsamość (IR): przechodzi test
Zakres topnienia (dolna wartość): ≥ 145 °C
Zakres topnienia (górna wartość): ≤ 155 °C
Oznaczenie (HPLC, powierzchnia%): ≥ 99.0 % (a/a)
Woda (K. F.): ≤ 2,0 %
Tożsamość (potas): test pozytywny
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.510867768748.51094
form
powder
form
crystalline powder
form
powder
form
powder
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
-
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
145-155 °C
mp
130-132 °C
mp
141-147
mp
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
reaction suitability
reaction type: Addition Reactions
reaction suitability
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
851212010004027269558512
851212002504027269558505