Kluczowe dokumenty
776874
K-Oxyma
97%
Synonim(y):
2-Cyano-2-(hydroxyimino)acetic acid ethyl ester, potassium salt, Ethyl (hydroxyimino)cyanoacetate potassium salt
Wybierz wielkość
896,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
896,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Addition Reactions
mp
141-147
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOC(/C(C#N)=N/[O-])=O.[K+]
InChI
1S/C5H6N2O3.K/c1-2-10-5(8)4(3-6)7-9;/h9H,2H2,1H3;/q;+1/p-1/b7-4+;
Klucz InChI
ZFBMUWGNRJITLS-KQGICBIGSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Non-explosive replacement for HOBt and HOAt with at least comparable performance to HOAt
- Outperforms HOAt in sterically demanding peptide bond formations
- Compatible with carbodiimide-mediated; solution and solid phase peptide coupling;
- Less epimerization than HOBt in fragment condensation reactions
- K-salt especially useful in peptide coupling on mild acid-labile resins such as 2-chlorotrityl; leading to minimal to no cleavage of the peptide from the resin due to its more alkaline character
- K-salt has a higher melting point than OxymaPure
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)