Przejdź do
8.51209
D(+)-Biotin
Novabiochem®
Synonim(y):
D(+)-Biotin, D-Biotin,Vitamin H, Hexahydro-2-oxothieno(3,4-d)-imidazole-4-pentanoic acid, Vitamin H
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
240,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3930,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.31
UNSPSC Code:
41116133
EC Index Number:
200-399-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
Novabiochem®
form
solid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reaction type: Biotinylations
manufacturer/tradename
Novabiochem®
pH
4.5 (0.1 g/L in H2O)
mp
232-233 °C
solubility
0.2 g/L
bulk density
200‑500 kg/m3
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S1C(C2NC(=O)NC2C1)CCCCC(=O)O
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)
InChI key
YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYSA-N
General description
D(+)-Biotin is the simplest reagent for the introduction of biotin to peptides, proteins and other biomolecules. In SPPS, it is best coupled using DIPCDI/Oxyma Pure. Biotin-labeled peptides have many important applications in immunology and histochemistry, such as affinity purification and FRET-based flow cytometry, solid-phase immunoassays, and receptor localization, that exploit the high affinity of streptavidin and avidin for biotin.,,,
Associated Protocols and Technical Articles
Biotinylation Reagents for Peptide Synthesis
Literature references:
[1] K. Hofmann & Y. Kiso (1976) Proc. Natl. Acad. Sci., 73, 3516.
[2] T. Buranda, et al. (1999) Cytometry, 37, 21.
[3] I. Sélo, et al. (1996) J. Immunol. Methods, 199, 127.
[4] J. Howl, et al. (1993) Eur J Biochem., 213, 711.
Application
Some recent applications of D(+)-Biotin in SPPS:
  • In the high-throughput biotinylation of proteins. The approach for site-specific biotinylation of proteins is useful for various applications such as protein purification and analysis.
  • In the site-specific biotinylation of multipodal glycoclusters on a solid support. The synthesis of biotinylated glycoclusters, has important applications in glycobiology.
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
203119606B1116000
Biotin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
B1116000
Biotin
form
solid
form
solid
form
-
form
solid
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
0.2 g/L
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
mp
232-233 °C
mp
-
mp
231-233 °C (lit.)
mp
231-233 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Peptydy znakowane biotyną znajdują zastosowanie w immunologii i histochemii do oczyszczania powinowactwa i lokalizacji receptorów.
Biotin-labelled peptides find applications in immunology and histochemistry for affinity purification and receptor localization.
Powiązane treści
Peptides, antibodies, and FRET on beads in flow cytometry: A model system using fluoresceinated and biotinylated beta-endorphin
T. Buranda, et al.
Cytometry. Part A : the Journal of the International Society For Analytical Cytology, 37, 21-21 (1999)
Preferential labeling of alpha-amino N-terminal groups in peptides by biotin: application to the detection of specific anti-peptide antibodies by enzyme immunoassays
I. Selo, et al.
Journal of Immunological Methods, 199, 127-127 (1996)
An approach to the targeted attachment of peptides and proteins to solid supports.
K. Hofmann & Y. Kiso
Proceedings of the National Academy of Sciences, 73, 3516-3516 (1976)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
851209000504027269341404
851209000104027269341374
851209002504027269341435
Questions
  1. Is the D(+)-Biotin Novabiochem® (8.51209) of reagen grade purity?
    1 answer
    1. This product is not tested for suitability in any specific application. The material is intended for general laboratory research use. The purity value is listed on the lot-specific Certificate of Analysis. Please navigate to the ‘DOCUMENTATION’ section of the Product Detail Page to access a Certificate under ‘Certificate of Analysis’:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/851209#product-documentation