Przejdź do
8.51090
TFFH
Tetramethylfluoroformamidinium hexafluorophosphate Novabiochem®
Synonim(y):
TFFH, Tetramethylfluoroformamidinium hexafluorophosphate,Fluoro-N,N,N′,N′-bis(tetramethylene)formamidinium hexafluorophosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
934,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2790,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H12F7N2P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.12
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
solid
934,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
solid
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
104-109 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(=[N+](C)C)N(C)C
InChI
1S/C5H12FN2/c1-7(2)5(6)8(3)4/h1-4H3/q+1
InChI key
JILUGXGJYPRQPA-UHFFFAOYSA-N
General description
TFFH jest odczynnikiem sprzęgającym in situ, który płynnie przekształca chronione aminokwasy w odpowiedni fluorek kwasu w obecności zasady [1]. Fluorki kwasów okazały się wysoce skuteczne w sprzęganiu aminokwasów z przeszkodami, takich jak α,α-dipodstawione aminokwasy [2].
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Przewodnik wyboru odczynników sprzęgających
Referencje literaturowe
[1] L. A. Carpino, et al. (1995) J. Am. Chem. Soc., 117, 5401.
[2] S. A. Triolo, et al. in ′Peptides 1996, Proc. of 24th European Peptide Symposium′, R. Ramage & R. Epton (Eds), Mayflower Scientific Ltd., Birmingham, 1998, pp. 839.
Analysis Note
Kolor (wizualny): biały do lekko żółtego do beżowego
Wygląd substancji (wizualny): proszek
Test 1H-qNMR: ≥ 98,0 %
Stosunek kation/anion w integracji 19F-NMR: wynik specyficzny dla partii
1:5,7 do 1:6,3
Tożsamość (IR): pomyślnie przeszedł test
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.51013096688.51010
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
crystals
form
powder
mp
104-109 °C
mp
186 °C (decomposes)
mp
218-221 °C (dec.)
mp
>100 °C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
851090000504027269175658
851090002504027269175665