Przejdź do
8.51013
HATU
for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonim(y):
HATU, 1-[Bis(dimethylamino)methylene]-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridinium 3-oxid hexafluorophosphate, N-[(Dimethylamino)-1H-1,2,3-triazolo-[4,5-b]pyridin-1-ylmethylene]-N-methylmethanaminium hexafluorophosphate N-oxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H15N6O · F6P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
380.23
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.22
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
HATU, Novabiochem®
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
solid
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
186 °C (decomposes)
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]1(nnc2c1nccc2)[O+]=C(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C10H15N6O/c1-14(2)10(15(3)4)17-16-9-8(12-13-16)6-5-7-11-9/h5-7H,1-4H3/q+1
InChI key
WXIONIWNXBAHRU-UHFFFAOYSA-N
General description
A highly efficient coupling reagent for solid and solution phase peptide synthesis. In comparative studies HATU has been found to give better coupling yields with less enantiomerization that HBTU, TBTU or PyBOP®[1,2,3]. It is particularly effective at coupling to N-alkyl amines where other coupling reagents give poor yields and is the preferred reagent for loading resins bearing secondary amino groups.
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Literature references
[1] L. A. Carpino (1993) J. Am. Chem. Soc., 115, 4397.
[2] F. Albericio, et al. (1998) J. Org. Chem., 63, 9678.
[3] J. A. Carpino, et al., in "Innovation & Perspectives in Solid Phase Synthesis, 3rd International Symposium", R. Epton (Ed.), Mayflower Worldwide Ltd., 1994, pp. 95.
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Identity (NMR, 1H): passes test
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Other Notes
Replaces: 01-62-0041
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PyBOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
445460SAB140682011373
HATU ≥98.0% (CHN)
Sigma-Aldrich
11373
HATU
form
solid
form
solid
form
buffered aqueous solution
form
solid
product line
Novabiochem®
product line
-
product line
-
product line
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
mp
186 °C (decomposes)
mp
183-185 °C (lit.)
mp
-
mp
183-185 °C (lit.), 183-188 °C (dec.)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
peptide synthesis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under HATU
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Klasa składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
supp_hazards
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1A
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Odczynniki sprzęgające Novabiochem® do aktywacji in situ szybko reagują i są kompatybilne z różnymi aminokwasami.
Novabiochem® coupling reagents for in situ activation are fast-reacting and compatible with various amino acids.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
851013002504027269081287
851013010004027269566227