Przejdź do
8.51087
PyClock
6-Chloro-benzotriazole-1-yloxy-tris-pyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate Novabiochem®
Synonim(y):
PyClock, 6-Chloro-benzotriazole-1-yloxy-tris-pyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
728,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2140,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
11 250,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H27ClF6N6OP2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
554.84
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder
728,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
165-175 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[P+](N5CCCC5)(N4CCCC4)(N3CCCC3)O[n]1nnc2c1cc(cc2)Cl
InChI
1S/C18H27ClN6OP.F6P/c19-16-7-8-17-18(15-16)25(21-20-17)26-27(22-9-1-2-10-22,23-11-3-4-12-23)24-13-5-6-14-24;1-7(2,3,4,5)6/h7-8,15H,1-6,9-14H2;/q+1;-1
InChI key
QJZCQEPNBRAYQL-UHFFFAOYSA-N
General description
PyClocK jest 6-chloro analogiem PyBOP. Reakcja chronionych aminokwasów z PyClocK w obecności zasady generuje odpowiedni ester 6-chloro-1-benzotriazolilowy (Cl-OBt). Te aktywne estry są znacznie bardziej reaktywne niż te wytwarzane przy użyciu PyBOP lub HBTU, ponieważ 6-chloro-1-hydroksybenzotriazol (Cl-HOBt) jest bardziej kwaśny niż HOBt. PyClocK jest doskonałym odczynnikiem sprzęgającym w sytuacjach, w których aktywacja karboksylowa może być powolna, takich jak cyklizacje i kondensacje fragmentów, ponieważ w przeciwieństwie do odczynników opartych na imminie, takich jak HBTU i HATU, nadmiar PyClocK nie może powodować zamykania łańcuchów peptydowych.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Przewodnik wyboru odczynników sprzęgających
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): conforms
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (5% in NMP (1-Methyl-2-pyrrolidone)): clear
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.512218.510958.51009
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
400
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
mp
165-175 °C
mp
-
mp
-
mp
140-155 °C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Odczynniki sprzęgające Novabiochem® do aktywacji in situ szybko reagują i są kompatybilne z różnymi aminokwasami.
Novabiochem® coupling reagents for in situ activation are fast-reacting and compatible with various amino acids.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
851087010004027269160555
851087100004027269689094
851087002504027269160548