Merck
8.51095
PyOxim
≥99.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonim(y):
PyOxim, 1-Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylideneaminooxy-tris-pyrrolidino-phosphonium hexafluorophosphate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H29F6N5O3P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
527.38
UNSPSC Code:
12352126
NACRES:
NA.22
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
PyOxim, Novabiochem®
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[P](=[N+]3CCCC3)(N2CCCC2)(N1CCCC1)O\N=C(\C(=O)OCC)/C#N
InChI
1S/C17H29N5O3P.F6P/c1-2-24-17(23)16(15-18)19-25-26(20-9-3-4-10-20,21-11-5-6-12-21)22-13-7-8-14-22;1-7(2,3,4,5)6/h2-14H2,1H3;/q+1;-1/b19-16+;
InChI key
RDWDVLFMPFUBDV-PXMDEAMVSA-N
General description
PyOxim [1] to nowy odczynnik, który pośredniczy w reakcjach sprzęgania z wydajnością wyższą niż HATU i PyBOP i porównywalną do COMU. Ma doskonałą rozpuszczalność w DMF i jest stabilny w roztworze w atmosferze obojętnej przez dwa dni. W przeciwieństwie do HATU i HBTU, nie może powodować reakcji ubocznych kończących łańcuch i dlatego jest idealny do syntezy cyklicznych peptydów. Ponadto nie jest wybuchowy w normalnych warunkach pracy i jest mniej prawdopodobne, że wykaże alergenność w porównaniu z innymi odczynnikami sprzęgającymi.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Przewodnik wyboru odczynników sprzęgających
Referencje literaturowe
[1] R. Subiros-Funosas, et al. (2010) Org. Biomol. Chem., 8, 3665.
Features and Benefits
  • Pośredniczy w sprzęganiu z wyższą wydajnością niż PyBOP, TBTU i HCTU
  • Pośredniczy w sprzęganiu z niską racemizacją lub epimeryzacją
  • Idealny do kondensacji fragmentów i syntezy cyklicznych peptydów, ponieważ odczynnik nie powoduje guanidynylacji
  • Doskonała rozpuszczalność w DMF i NMP
Analysis Note
Colour (visual): white to off white
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PyOxim
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c