Przejdź do
8.51063
chlorowodorek mono-Fmoc 1,4-diaminobutanu
≥98% (TLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonim(y):
mono-Fmoc 1,4-diaminobutane hydrochloride, Fmoc-NH(CH 2) 4NH 2 · HCl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1650,00 zł
1237,50 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7930,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H22N2O2 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.39 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.22
1237,50 zł
Cena katalogowa1650,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
chlorowodorek mono-Fmoc 1,4-diaminobutanu, Novabiochem®
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reagent type: spacer
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.NC(CCCN)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C19H22N2O2.ClH/c20-11-5-10-18(21)19(22)23-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17;/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12,20-21H2;1H
InChI key
MQNPDQUDVAWHCN-UHFFFAOYSA-N
General description
Diaminobutan monoprotekcjonowany nietrwałą grupą zabezpieczającą Fmoc.
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 01-63-0055
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.510688.510658.51066
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
851063000104027269083236
851063002504027269083250
851063000504027269083243