Dokumenty
8.51066
Sigma-Aldrich
mono-Fmoc 1,6-diaminohexane hydrochloride
Novabiochem®
Synonim(y):
mono-Fmoc 1,6-diaminohexane hydrochloride, Fmoc-NH(CH 2) 6NH 2 · HCl
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H26N2O2 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
338.44 (free base basis)
Kod UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥98% (TLC)
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: spacer
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Diaminohexane monoprotected with base-labile Fmoc protecting group.
Powiązanie
Replaces: 01-63-0070
Komentarz do analizy
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2