Merck
8.51068
chlorowodorek mono-Fmoc 1,5-diaminopentanu
Novabiochem®
Synonim(y):
mono-Fmoc 1,5-diaminopentane hydrochloride, Fmoc-NH(CH 2) 5NH 2 · HCl
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H24N2O2 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.42 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.22
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reagent type: spacer
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].[N+H3]CCCCCNC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C20H24N2O2.ClH/c21-12-6-1-7-13-22-20(23)24-14-19-17-10-4-2-8-15(17)16-9-3-5-11-18(16)19;/h2-5,8-11,19H,1,6-7,12-14,21H2,(H,22,23);1H
InChI key
MYVDRDMFYHOZBJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Diaminopentan monoprotekcjonowany nietrwałą grupą zabezpieczającą Fmoc.
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 01-63-0075
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c