Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 807,00 zł |
Informacje o tej pozycji
807,00 zł
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥97% (TLC)
form
oil
reaction suitability
reaction type: Pegylations
manufacturer/tradename
Novabiochem®
transition temp
flash point 110 °C (External MSDS)
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(CCCOCCOCCOCCCN)C(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C29H38N2O3/c30-18-10-20-32-22-24-34-25-23-33-21-11-19-31-29(26-12-4-1-5-13-26,27-14-6-2-7-15-27)28-16-8-3-9-17-28/h1-9,12-17,31H,10-11,18-25,30H2
InChI key
FGUBGJQGKWQTBO-UHFFFAOYSA-N
General description
Analysis Note
Appearance of substance (visual): oil
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 97 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (TLC) | assay ≥80.0% (HPLC), ≥95% (TLC) | assay ≥95% (TLC), ≥95.0% (HPLC) | assay ≥92% (TLC), ≥92.0% (HPLC) |
| form oil | form oil | form oil | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| reaction suitability reaction type: Pegylations | reaction suitability reaction type: Pegylations | reaction suitability reaction type: Pegylations | reaction suitability reaction type: Pegylations |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| manufacturer/tradename Novabiochem® | manufacturer/tradename Novabiochem® | manufacturer/tradename Novabiochem® | manufacturer/tradename Novabiochem® |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
230.0 °F - (External MSDS)
flash_point_c
110 °C - (External MSDS)
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8510320001 | 04027269082000 |