Przejdź do
8.51024
Fmoc-NH-(PEG)₁₁-COOH (40 atomów)
≥95.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-NH-(PEG)₁₁-COOH (40 atoms), O-(N-Fmoc-2-aminoethyl)-O′-(2-carboxyethyl)-undecaethyleneglycol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5910,00 zł
4432,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H65NO16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
839.96
MDL number:
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352106
4432,50 zł
Cena katalogowa5910,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fmoc-NH-(PEG)₁₁-COOH (40 atomów), Novabiochem®
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥95% (TLC), ≥95.0% (HPLC)
form
oil
reaction suitability
reaction type: Pegylations
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
General description
Ten blok budulcowy jest przygotowywany z wysoce oczyszczonego PEG, aby zapewnić jednorodne produkty wolne od zanieczyszczających oligomerów PEG. Może być wprowadzany przy użyciu standardowych metod sprzęgania, takich jak PyBOP® lub TBTU, i jest kompatybilny ze standardowymi protokołami rozszczepiania TFA.
Application
Fmoc-NH-(PEG)₁₁-COOH (40 atomów) Novabiochem®. CAS 756526-01-9, masa molowa 839,96 g/mol.
Analysis Note
Colour (visual): slight yellow to yellow to beige to slight brown
Appearance of substance (visual): oil
Purity (TLC(0110)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 01-63-0109
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PyBOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.510338.510208.51031
form
oil
form
powder
form
oil
form
powder
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
-
functional group
Fmoc
assay
≥95% (TLC), ≥95.0% (HPLC)
assay
≥95% (TLC), ≥95.0% (HPLC)
assay
≥80.0% (HPLC), ≥95% (TLC)
assay
≥92% (TLC), ≥92.0% (HPLC)
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
851024000104027269081706