Merck
8.51031
Fmoc-NH-(PEG)₂-COOH (20 atomów)
≥92.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-NH-(PEG)₂-COOH (20 atoms), O-(N-Fmoc-3-aminopropyl)-O′-(N-diglycolyl-3-aminopropyl)-diethyleneglycol
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H38N2O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
558.62
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fmoc-NH-(PEG)₂-COOH (20 atomów), Novabiochem®
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥92% (TLC), ≥92.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Pegylations
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(CCCOCCOCCOCCCNC(=O)COCC(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI key
LGHHBJVGSWYBEX-UHFFFAOYSA-N
General description
Fmoc-NH-(PEG)2-COOH jest dwufunkcyjną 20-atomową przekładką PEG. Można go wprowadzić przy użyciu standardowych metod sprzęgania, takich jak PyBOP®, HBTU lub TBTU, i jest kompatybilny ze standardowymi protokołami rozszczepiania TFA.
Referencje literaturowe
[1] B. Baumeister, et al. (2003) Biopolymers, 71, 339.
[2] V. Kumar & J. Aldrich (2003) Org. Lett., 5, 613.
[3] E. Agner, et al. in ′Peptides 2000, Proc. 26th European Peptide Symposium′, Paris, J. Martinez & J.-A- Fehrentz, 2001, pp. 1011.
Application
Fmoc-NH-(PEG)₂-COOH (20 atomów) Novabiochem®. CAS 916585-44-9, masa molowa 558,62 g/mol.
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(0110)): ≥ 92 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 92.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 01-63-0141
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PyBOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
851031000104027269081966
851031850004027269081973