Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C74H129NO32
Masa cząsteczkowa:
1544.80
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Fmoc-NH-(PEG)₂₇-COOH (88 atomów), Novabiochem®
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥95% (TLC), ≥95.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Pegylations
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
General description
Ten blok budulcowy jest przygotowywany z wysoce oczyszczonego PEG, aby zapewnić jednorodne produkty wolne od zanieczyszczających oligomerów PEG. Może być wprowadzany przy użyciu standardowych metod sprzęgania, takich jak PyBOP® lub TBTU, i jest kompatybilny ze standardowymi protokołami rozszczepiania TFA.
Analysis Note
Color (visual): slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Identity (LC-MS): 1542.9 - 1544.9
Purity (TLC(157B)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Identity (LC-MS): 1542.9 - 1544.9
Purity (TLC(157B)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 01-63-0150
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PyBOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c