Przejdź do
8.44009
Octamethyltrisiloxane
for synthesis
Synonim(y):
Octamethyltrisiloxane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
950,00 zł
712,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[(CH3)3SiO]2Si(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.53
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
203-497-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1753063
712,50 zł
Cena katalogowa950,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
>1 (vs air)
Quality Level
form
liquid
refractive index
n20/D 1.384 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
mp
−82 °C (lit.)
transition temp
flash point 29 °C
density
0.82 g/cm3 at 25 °C, 0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H24O2Si3/c1-11(2,3)9-13(7,8)10-12(4,5)6/h1-8H3
InChI key
CXQXSVUQTKDNFP-UHFFFAOYSA-N
General description
for synthesis
Application
Octamethyltrisiloxane for synthesis. CAS 107-51-7, molar mass 236.53 g/mol.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4693192357091.00163
density
0.82 g/cm3 at 25 °C, 0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.46 g/cm3 at 20 °C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
refractive index
n20/D 1.384 (lit.)
refractive index
n20/D 1.384 (lit.)
refractive index
n20/D 1.384 (lit.)
refractive index
-
bp
153 °C (lit.)
bp
153 °C (lit.)
bp
153 °C (lit.)
bp
-
mp
−82 °C (lit.)
mp
−82 °C (lit.)
mp
−82 °C (lit.)
mp
450 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
84.2 °F - (External MSDS)
flash_point_c
29 °C - (External MSDS)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
844009010004027269701765
844009100004027269701772