Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 204,00 zł |
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1010,00 zł 757,50 zł |
Informacje o tej pozycji
204,00 zł
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.384 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
mp
−82 °C (lit.)
density
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H24O2Si3/c1-11(2,3)9-13(7,8)10-12(4,5)6/h1-8H3
InChI key
CXQXSVUQTKDNFP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 98% | description viscosity 1.0 cSt (25 °C) | description 97% |
| assay 98% | assay - | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 0.82 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.82 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.819 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.384 (lit.) | refractive index n20/D 1.384 (lit.) | refractive index n20/D 1.382 (lit.) |
| mp −82 °C (lit.) | mp −82 °C (lit.) | mp - |
| bp 153 °C (lit.) | bp 153 °C (lit.) | bp 142 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octamethyltrisiloxane
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
84.2 °F - (External MSDS)
Temperatura zapłonu (°C)
29 °C - (External MSDS)
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - vPvB
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
107-51-7
107-51-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?