Przejdź do
1.00163
Trójtlenek di-boru
for silicate analysis
Synonim(y):
Bezwodnik borowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
B2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
69.61
UNSPSC Code:
41116105
EC Index Number:
215-125-8
NACRES:
NB.21
MDL number:
eCl@ss:
38120103
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
potency
3150 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4 (25 °C, 10 g/L in H2O)
mp
450 °C
solubility
36 g/L
density
2.46 g/cm3 at 20 °C
bulk density
900‑1100 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%
cation traces
Ca: ≤0.002%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.003%, Mg: ≤0.0005%, Na: ≤0.003%, heavy metals (as Pb): ≤0.002%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
B(=O)OB=O
InChI
1S/B2O3/c3-1-5-2-4
InChI key
JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
General description
do analizy krzemianów
Application
Trójtlenek dwuboronu - do analizy krzemianów
Analysis Note
Chlorek (Cl)≤ 0.002 %Metale ciężkie (jak Pb)≤ 0.002 %Ca (wapń)≤ 0.002 %Fe (żelazo)≤ 0.0005 %K (Potas)≤ 0.003 %Mg (Magnez)≤ 0.0005 %Na (sód)≤ 0.003 %Subst. nielotna przez metanolowy kwas chlorowodorowy (jako SO₄)≤ 0.05 %
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1303-86-2
CAS No.
1303-86-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)