Przejdź do
8.44000
Ester dwuzasadowy
(mixture of dimethyladipate, dimethylglutarate, dimethylsuccinate) for synthesis
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352108
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
liquid
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
General description
(mixture of dimethyladipate, dimethylglutarate, dimethylsuccinate) for synthesis
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
42205311275571640
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
powder (or crystals)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
density
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ester dwuzasadowy
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
844000100004027269701260
844000010004027269701253