Przejdź do
112755
Ester dwuzasadowy DBE-4
98%
Synonim(y):
Dimethyl succinate, Succinic acid dimethyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
150,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
455,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OCOCH2CH2COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-419-9
Beilstein/REAXYS Number:
956776
MDL number:
Assay:
98%
150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.3 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
assay
98%
autoignition temp.
689 °F
expl. lim.
8.5 %
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
density
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
COC(=O)CCC(=O)OC
InChI
1S/C6H10O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
MUXOBHXGJLMRAB-UHFFFAOYSA-N
General description
Dimethyl succinate (DBE-4 dibasic ester ) is obtained by the oxidation of 1,4-butanediol and butyrolactone by using supported gold, palladium and gold-palladium nanoparticles.
DBE-4 can be used as an intermediate in the preparation of 1,4-butanediol, γ-butyrolactone, tetrahydrofuran and itaconic acid.
Legal Information
DuPont product
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
73605W239607422053
description
98%
description
analytical standard
description
98%, FG
description
-
assay
98%
assay
≥97.0% (GC)
assay
98%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Quality Level
200
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
refractive index
n20/D 1.419 (lit.), n20/D 1.418-1.420
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
mp
-
density
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
200 °C (lit.)
bp
200 °C (lit.)
bp
200 °C (lit.)
bp
196-225 °C (lit.)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
201.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
94 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)