Merck
422053
Sigma-Aldrich
DBE dibasic ester
Synonim(y):
DBE, Dibasic ester mixture
Wybierz wielkość
1 L
276,00 zł
4 L
817,00 zł
276,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 L
276,00 zł
4 L
817,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3O2C(CH2)nCO2CH3 (n=2,3,4)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
276,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
0.2 mmHg ( 20 °C)
Poziom jakości
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
698 °F
granice wybuchowości
8 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.424 (lit.)
bp
196-225 °C (lit.)
gęstość
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)CCC(=O)OC.COC(=O)CCCC(=O)OC.COC(=O)CCCCC(=O)OC
InChI
1S/C8H14O4.C7H12O4.C6H10O4/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2;1-10-6(8)4-3-5-7(9)11-2;1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-6H2,1-2H3;3-5H2,1-2H3;3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
QYMFNZIUDRQRSA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Łagodne wytwarzanie w pełni stereokompleksowego polilaktydu o wysokiej masie cząsteczkowej za pomocą techniki indukowanej termicznie..: Niniejsze badanie dotyczy łagodnego wytwarzania stereokompleksowego polilaktydu o wysokiej masie cząsteczkowej przy użyciu estru dwuzasadowego DBE jako rozpuszczalnika. Skupiono się na opracowaniu przyjaznych dla środowiska alternatywnych rozpuszczalników, które zachowują wysoką czystość i wydajność w produkcji polimerów (Chang et al., 2018).
  • Mikroskopowa i ultrastrukturalna ocena toksyczności estrów dwuzasadowych (DBE) w szczurzych eksplantatach nosa...: Badania te badają toksyczność estrów dwuzasadowych DBE w tkankach nosa szczurów, podkreślając znaczenie zrozumienia interakcji rozpuszczalników w produkcji wyrobów medycznych i ich implikacji dla bezpieczeństwa i skuteczności (Trela et al., 1992).
Inne uwagi
Mixture of dimethyl glutarate, dimethyl succinate and dimethyl adipate
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?