Przejdź do
8.43969
Chloroheksydyna
for synthesis
Synonim(y):
Chlorohexidine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
380,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1530,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H30Cl2N10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
505.45
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
200-238-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
solid
380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
solid
potency
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
solubility
0.8 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)N\C(=N\C(=N)NCCCCCCNC(=N)\N=C(\Nc2ccc(cc2)Cl)/N)\N
InChI
1S/C22H30Cl2N10/c23-15-5-9-17(10-6-15)31-21(27)33-19(25)29-13-3-1-2-4-14-30-20(26)34-22(28)32-18-11-7-16(24)8-12-18/h5-12H,1-4,13-14H2,(H5,25,27,29,31,33)(H5,26,28,30,32,34)
InChI key
GHXZTYHSJHQHIJ-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C8527PHR1421C6143
solubility
0.8 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
ethanol: 50 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
form
solid
form
powder
form
-
form
powder
potency
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
potency
-
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
843969025004027269257651
843969005004027269257644
Questions
  1. Hello, I need to purchase your 50g Chlorohexidine (8439690050). Can you advice me how is this product diluted? Can it be diluted in an aqueus solution for example water? Thank you.
    1 answer
    1. This product is soluble in water at 800mg/L. Additional solvents include Ethanol, DMSO, and dimethyl formamide.