Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 385,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 790,00 zł |
Informacje o tej pozycji
385,00 zł
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Clc1ccc(NC(=N)NC(=N)NCCCCCCNC(=N)NC(=N)Nc2ccc(Cl)cc2)cc1
InChI
1S/C22H30Cl2N10.2ClH/c23-15-5-9-17(10-6-15)31-21(27)33-19(25)29-13-3-1-2-4-14-30-20(26)34-22(28)32-18-11-7-16(24)8-12-18;;/h5-12H,1-4,13-14H2,(H5,25,27,29,31,33)(H5,26,28,30,32,34);2*1H
InChI key
WJLVQTJZDCGNJN-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% | description 20% in H2O | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description bis(biguanide) antimicrobial |
| assay ≥98% | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| form powder | form liquid | form - | form powder |
| functional group amine | functional group - | functional group - | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorhexidine dihydrochloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?