Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1230,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3590,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1230,00 zł
Quality Segment
form
powder
CMC
0.01% (25°C)(w/v)
solubility
ethanol: 50 mg/mL
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
room temp
SMILES string
ClC1=CC=C(NC(NC(NCCCCCCNC(NC(NC2=CC=C(Cl)C=C2)=N)=N)=N)=N)C=C1.OC(C)=O.OC(C)=O
InChI
1S/C22H30Cl2N10.2C2H4O2/c23-15-5-9-17(10-6-15)31-21(27)33-19(25)29-13-3-1-2-4-14-30-20(26)34-22(28)32-18-11-7-16(24)8-12-18;2*1-2(3)4/h5-12H,1-4,13-14H2,(H5,25,27,29,31,33)(H5,26,28,30,32,34);2*1H3,(H,3,4)
InChI key
WDRFFJWBUDTUCA-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| mode of action cell membrane | interferes | mode of action cell membrane | interferes | mode of action - | mode of action - |
| antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria | antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| form powder | form liquid | form - | form powder |
| solubility ethanol: 50 mg/mL | solubility water: soluble 50 % (w/v) | solubility - | solubility - |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2
target_organs
Liver,Teeth
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?