Przejdź do
8.43945
Tetrafluoroboran amonu
for synthesis
Synonim(y):
Ammonium tetrafluoroborate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
123,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
612,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3870,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
H4BF4N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.84
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
237-531-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
38120126
Assay:
≥98.0% (acidimetric)
Grade:
synthesis grade
Form:
powder
123,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Level
assay
≥98.0% (acidimetric)
form
powder
pH
3.5 (20 °C, 5 g/L in H2O)
density
1.85 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[B+3]([F-])([F-])([F-])[F-].[N+H4]
InChI
1S/BF4.H3N/c2-1(3,4)5;/h;1H3/q-1;/p+1
InChI key
PDTKOBRZPAIMRD-UHFFFAOYSA-O
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2179641.011451.01143
form
powder
form
powder
form
crystalline powder
form
solid
assay
≥98.0% (acidimetric)
assay
99%
assay
≥99.8% (silver nitrate titration), 99.0-100.5% dry basis (silver nitrate titration)
assay
99.995%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
grade
synthesis grade
grade
-
grade
ACS reagent
grade
-
pH
3.5 (20 °C, 5 g/L in H2O)
pH
-
pH
4.7 (25 °C, 200 g/L in H2O, External MSDS)
pH
4.7 (25 °C, 200 g/L in H2O, External MSDS)
density
1.85 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
1.53 g/cm3 at 25 °C
density
1.53 g/cm3 at 25 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrafluoroboran amonu
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
843945902504027269246099
843945100004027269246082
843945010004027269246075
Questions
  1. Does this product 8.43945 contain any anti caking agent or stabilizers?
    1 answer
    1. This product does not contain a stabilizer or anti-caking agent.