Przejdź do
1.01145
Chlorek amonu
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Sal amoniakalny
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
286,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
439,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1760,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8780,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
14 260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH4Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
53.49
MDL number:
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
235-186-4
NACRES:
NA.21
Assay:
≥99.8% (silver nitrate titration), 99.0-100.5% dry basis (silver nitrate titration)
Grade:
ACS reagent
Form:
crystalline powder
Solubility:
372 g/L (External MSDS)
286,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor pressure
1.3 hPa ( 30 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.8% (silver nitrate titration), 99.0-100.5% dry basis (silver nitrate titration)
form
crystalline powder
autoignition temp.
>400 °C
potency
1410 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.005% Insoluble matter
ign. residue
≤0.01% (as sulfate)
loss
≤1% loss on drying, 105°C
pH
4.7 (25 °C, 200 g/L in H2O, External MSDS)
mp
338 °C (sublimed; External MSDS)
solubility
372 g/L (External MSDS)
density
1.53 g/cm3 at 25 °C
bulk density
600‑900 kg/m3
anion traces
bromide (Br-): passes test, iodide (I-): passes test, nitrate (NO3-): ≤0.0005%, phosphate (PO43-): ≤0.0002%, sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0002%, Fe: ≤0.0002%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, Na: ≤0.005%, Ni: ≤0.0001%, Pb: ≤0.0001%, Zn: ≤0.0002%, heavy metals: ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].N.[H+]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
InChI key
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Przywrócenie żyzności gleby w warunkach Cr(VI) i sztucznej suszy poprzez wykorzystanie promujących wzrost roślin Bacillus spp. SSAU2.: Badanie bada rolę chlorku amonu w zwiększaniu skuteczności Bacillus spp. w przywracaniu żyzności gleby w warunkach stresowych, pokazując jego znaczenie w naukach o środowisku i mikrobiologii (Sharma et al., 2024).
Analysis Note
Oznaczenie (argentometryczne): ≥ 99,8 %
Oznaczenie (argentometryczne; obliczone na wysuszonej substancji): 99,0 - 100,5 %
Tożsamość: przechodzi test
Wygląd roztworu: przechodzi test
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,005 %
Kwasowość lub zasadowość: przechodzi test
Wartość pH (5 %; woda, 25 °C): 4,5 - 5,5
Bromki, jodki (Br,I): pozytywny wynik testu
Azotany (NO₃): ≤ 0,0005 %
Fosforany (PO₄): ≤ 0,0002 %
Siarczany (SO₄): ≤ 0.002 %
Metale ciężkie (ACS): ≤ 0,0005 %
Ca (wapń): ≤ 0,0005 %
Cu (miedź): ≤ 0,0002 %
Fe (żelazo): ≤ 0,0002 %
K (potas): ≤ 0.005 %
Mg (Magnez): ≤ 0,0005 %
Na (Sód): ≤ 0,005 %
Ni (Nikiel): ≤ 0,0001 %
Pb (Ołów): ≤ 0,0001 %
Zn (Cynk): ≤ 0.0002 %
Strata przy suszeniu (105°C): ≤ 1,0 %
Pozostałość po zapaleniu (jako siarczan): ≤ 0,01 %
Odpowiada ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
0972431107-MPHR1327
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
-
solubility
372 g/L (External MSDS)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
assay
≥99.8% (silver nitrate titration), 99.0-100.5% dry basis (silver nitrate titration)
assay
-
assay
≥99.5%
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
vapor pressure
1.3 hPa ( 30 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 160.4 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 160.4 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 160.4 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorek amonu
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
12125-02-9
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
101145905004022536016832
101145902504022536016825
101145500004022536016801
101145050004022536016764
101145100004022536016788
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?