Przejdź do
1.01143
Chlorek amonu
99.995 Suprapur®
Synonim(y):
Sal amoniakalny
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
798,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2610,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
H4ClN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
53.49
MDL number:
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
235-186-4
NACRES:
NB.21
eCl@ss:
38050207
Assay:
99.995%
Form:
solid
798,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1.3 hPa ( 30 °C)
Quality Level
description
for inorganic trace analysis
assay
99.995%
form
solid
autoignition temp.
>400 °C
potency
1410 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.7 (25 °C, 200 g/L in H2O, External MSDS)
mp
338 °C (sublimed; External MSDS)
density
1.53 g/cm3 at 25 °C
bulk density
600‑900 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].N.[H+]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
InChI key
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Odczynnik do badań środowiskowych: Podkreślając jego rolę w naukach o środowisku, chlorek amonu jest stosowany jako bufor w analizie próbek gleby i wody, pomagając w dokładnym pomiarze zanieczyszczeń i ocenie stanu środowiska (Sharma et al., 2024).
  • Chlorek amonu o wysokiej czystości do syntezy chemicznej: Wysoka czystość chlorku amonu jest niezbędna do przeprowadzania różnych syntez chemicznych, zapewniając spójność i niezawodność reakcji niezbędnych w badaniach i zastosowaniach przemysłowych (Zhu et al., 2024).
Analysis Note
Czystość (metaliczna): ≥ 99.995 %
Al (Aluminium): ≤ 0.050 ppm
Ba (Bar): ≤ 5.0 ppm
Ca (Wapń): ≤ 0.50 ppm
Cd (Kadm): ≤ 0,010 ppm
Co (Kobalt): ≤ 0,010 ppm
Cu (Miedź): ≤ 0,010 ppm
Fe (Żelazo): ≤ 0,10 ppm
K (Potas): ≤ 5.00 ppm
Li (Lit): ≤ 0,10 ppm
Mg (Magnez): ≤ 0,050 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0,010 ppm
Na (Sód): ≤ 1,0 ppm
Ni (Nikiel): ≤ 0.010 ppm
Pb (ołów): ≤ 0,010 ppm
Sr (stront): ≤ 0,50 ppm
Tl (tal): ≤ 0,010 ppm
Zn (cynk): ≤ 0,010 ppm
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
254134A451409718
assay
99.995%
assay
99.998% trace metals basis
assay
≥99.5%
assay
≥99.5% (AT)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.53 g/cm3 at 25 °C
density
-
density
-
density
-
form
solid
form
powder
form
powder or crystals
form
powder or crystals
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
338 °C (sublimed; External MSDS)
mp
340 °C (subl.) (lit.)
mp
340 °C (subl.) (lit.)
mp
340 °C (subl.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorek amonu
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
12125-02-9
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
101143050004022536016740
101143005004022536016733
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?