Przejdź do
8.43942
Bezwodnik kwasu propanofosfonowego
(50% solution in ethyl acetate) for synthesis T3P
Synonim(y):
Bezwodnik propylofosfoniowy, PPACA, Roztwór 2,4,6-tripropylo-1,3,5,2,4,6-trioksatrifosforynano-2,4,6-trioksydu, T3P
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
307,00 zł
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
494,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
808,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352108
Form:
liquid
307,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
97 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
bp
77 °C/1013 hPa (ethyl acetate)
transition temp
flash point -4 °C (ethyl acetate)
density
1.08 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Application
  • Cyklizacja liniowych tetrapeptydów zawierających N-metylowane aminokwasy: W badaniu opisano syntezę naturalnie występujących cyklotetrapeptydów przy użyciu bezwodnika kwasu 1-propanofosfonowego, odnotowując nieoczekiwane odkrycia we wzorcach cyklizacji. (Zhang et al., 2017).
Analysis Note
Assay (T3P) (NMR): ≥ 40.0 %
Pyropropanephosphonic acid (NMR): ≤ 10.0 %
Propanephosphonic acid (NMR): ≤ 0.50 %
Ethyl acetate (calculated): ≤ 50.0 %
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
81801431303704083
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
bp
77 °C/1013 hPa (ethyl acetate)
bp
-
bp
65 °C
bp
-
form
liquid
form
solution
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
density
1.08 g/cm3 at 20 °C
density
1.090  g/cm3
density
1.069 g/mL at 25 °C
density
1.359 g/mL at 25 °C
transition temp
flash point -4 °C (ethyl acetate)
transition temp
-
transition temp
-
transition temp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bezwodnik kwasu propanofosfonowego
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
24.8 °F - closed cup - ethyl acetate
flash_point_c
-4 °C - closed cup - ethyl acetate
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
843942010004027269228477
843942005004027269234706
843942002504027269228460
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?