Przejdź do
81801
Propylphosphonic anhydride solution
technical, ~50% in DMF
Synonim(y):
1-Propanephosphonic anhydride solution, 2,4,6-Tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane-2,4,6-trioxide solution, PPACA, T3P®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H21O6P3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5079255
Form:
solution
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
Quality Segment
form
solution
concentration
~50% in DMF
density
1.090  g/cm3
SMILES string
CCCP1(=O)OP(=O)(CCC)OP(=O)(CCC)O1
InChI
1S/C9H21O6P3/c1-4-7-16(10)13-17(11,8-5-2)15-18(12,14-16)9-6-3/h4-9H2,1-3H3
InChI key
PAQZWJGSJMLPMG-UHFFFAOYSA-N
General description
Propylphosphonic anhydride is a highly reactive cyclic anhydride that is commonly used as a coupling agent and water scavenger.
Application
Coupling reagent for peptide synthesis; Preparation of other amides; Synthesis of esters (depsipeptides)
Features and Benefits
Some of its unique features include:
  • Broad functional group tolerance
  • Low epimerization tendency
  • By-products are water-soluble
  • High yield and purity
Legal Information
T3P is a registered trademark of Archimica GmbH
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
431303320064123463
description
technical, ~50% in DMF
description
≥50 wt. % in ethyl acetate
description
ACS reagent, ≥99%
description
95%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
density
1.090  g/cm3
density
1.069 g/mL at 25 °C
density
-
density
-
form
solution
form
liquid
form
flakes
form
solid
grade
technical
grade
-
grade
ACS reagent
grade
-
concentration
~50% in DMF
concentration
≥50 wt. % in ethyl acetate
concentration
-
concentration
-
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
143.6 °F
flash_point_c
62 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
68-12-2
CAS No.
68-12-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?