Przejdź do
8.43912
Dikwas glikolu polietylenowego 600
for synthesis
Synonim(y):
Eter bis(karboksymetylowy) glikolu polietylenowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
715,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2790,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOOCCH2(OCH2CH2)nOCH2COOH
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
MDL number:
715,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.1 (100 g/L in H2O)
transition temp
flash point 300 °C
density
1.185 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCCO.OCC(=O)O
InChI
1S/C2H4O3.C2H6O2/c3-1-2(4)5;3-1-2-4/h3H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
InChI key
SZUIEBOFAKRNDS-UHFFFAOYSA-N
Application
Dikwas glikolu polietylenowego 600 może być stosowany jako środek acylujący, a także jako rozpuszczalnik w roztwarzaniu wolnych alkoholi drugorzędowych przy użyciu biokatalizatora. Jest również stosowany jako hydrofilowy ligand w modyfikacji powierzchninanokryształów NaYF4 domieszkowanych lantanowcami poprzez reakcję wymiany ligandów w celu nadania nanokryształom rozpuszczalności w wodzie.[1]
Analysis Note
Colour (visual): colourless
Appearance of substance (visual): liquid
Acid value: 160 - 195
Water (K. F.): ≤ 5.0 %
Refractive index (n 20°/D): 1.460 - 1.480
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.074868.141718.14172
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
no temp limit
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
density
1.185 g/cm3 at 20 °C
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
density
1.08 g/cm3 at 60 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
28000 mg/kg LD50, oral (Rat), >20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
transition temp
flash point 300 °C
transition temp
flash point 260 °C
transition temp
flash point 220 °C
transition temp
flash point 254 °C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
572.0 °F - closed cup
flash_point_c
300 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shashank Mishra et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(5), 1490-1502 (2011-12-03)
First heterometal-organic single source precursors for NaYF(4) nanomaterials as a host matrix for up-conversion emission are reported. These novel heterobimetallic derivatives NaY(TFA)(4)(diglyme) (1), [Na(triglyme)(2)][Y(2)(TFA)(7)(THF)(2)] (2) and Na(2)Y(TFA)(5)(tetraglyme) (3) (TFA = trifluoroacetate), which were fully characterized by elemental analysis, FT-IR and
PEG600-Carboxylates as Efficient Reusable Reaction Media and Acylating Agents for the Resolution of sec-Alcohols
Monteiro CM, et al.
ChemPlusChem, 80(1), 42-46 (2015)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
843912100004027269218485
843912025004027269218577