Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 465,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3O(CH2CH2O)nCH3
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352112
NACRES:
NA.22
MDL number:
465,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
385 °C (DIN 51794)
kinematic viscosity
30 cSt(100 °C)
bp
>250 °C/1013 hPa
mp
49-53 °C
transition temp
flash point 254 °C
density
1.08 g/cm3 at 60 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CCOC)C
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Hydroxyl value: ≤ 3
Melting range (lower value): ≥ 49 °C
Melting range (upper value): ≤ 54 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Melting range (lower value): ≥ 49 °C
Melting range (upper value): ≤ 54 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - |
| density 1.08 g/cm3 at 60 °C | density 1.03 g/cm3 at 20 °C | density 1.05 g/mL at 25 °C | density 1.08 g/mL at 25 °C |
| mp 49-53 °C | mp -23 °C | mp - | mp - |
| vapor pressure <0.01 hPa ( 20 °C) | vapor pressure <1 Pa ( 20 °C) | vapor pressure - | vapor pressure - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c