Przejdź do
8.07486
Polyethylene glycol
greener alternative
600, for synthesis
Synonim(y):
Poly(ethylene glycol), Polyethylene glycol 600, Polyglycol, Polyethylene oxide, Polyoxy ethylene, PEG 600, PEG
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
315,00 zł
5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
791,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H(OCH2CH2)nOH
Numer CAS:
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
500-038-2
UNSPSC Code:
13111021
MDL number:
315,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
>320 °C (DIN 51794)
potency
28000 mg/kg LD50, oral (Rat), >20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
17-22 °C
transition temp
flash point 260 °C
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
greener alternative category
storage temp.
no temp limit
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. Polyethylene glycol (PEG) is an eco-friendly, biodegradable polymer widely used in pharmaceuticals and cosmetics. Its non-toxic nature and versatility make it a sustainable choice, derived from renewable resources, contributing to greener product formulations. Click here for more information.
Application
Polyethylene glycol 600 for synthesis. CAS 25322-68-3, pH 5 - 7 (100 g/l, H₂O, 20 °C).
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.126 - 1.128
Hydroxyl value: 178 - 197
Average molecular mass: 570 - 630
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.074918.074858.07484
form
liquid
form
solid
form
liquid
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
no temp limit
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
mp
17-22 °C
mp
58-63 °C
mp
5 °C
mp
-15--10 °C
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
density
1.2 g/cm3 at 20 °C
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
autoignition temp.
>320 °C (DIN 51794)
autoignition temp.
420 °C
autoignition temp.
360 °C (DIN 51794)
autoignition temp.
370 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polyethylene glycol
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
281.5 °F - closed cup
flash_point_c
138.6 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
807486100004022536395791
807486500104022536677507
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the kinetic viscosity in cSt at 37°C?
    1 answer
    1. The kinetic viscosity is not determined.