Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 200,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 556,00 zł |
Informacje o tej pozycji
200,00 zł
grade
synthesis grade
Quality Level
assay
≥97.0% (acidimetric)
form
crystals
mp
384 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na][B](F)(F)(F)F
InChI
1S/BF4.Na/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
InChI key
KGJZTOFHXCFQIV-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form crystals | form powder | form crystals | form crystals |
| assay ≥97.0% (acidimetric) | assay ≥98.0% (acidimetric) | assay ≥97.0% (acidimetric), 99.8% | assay ≥98.0% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade synthesis grade | grade synthesis grade | grade synthesis grade | grade - |
| mp 384 °C | mp - | mp 365-368 °C | mp 115-116 °C |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrafluoroboran sodu
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8438770250 | 04027269205102 |
| 8438771000 | 04027269205119 |