Przejdź do
8.18246
Tetrafluoroboran tetraetyloamonu
for synthesis
Synonim(y):
Tetraethylammonium tetrafluoroborate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
396,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H5)4NBF4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.06
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
207-055-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (acidimetric), 99.8%
Grade:
synthesis grade
Form:
crystals
396,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
assay
≥97.0% (acidimetric), 99.8%
form
crystals
reaction suitability
core: ammonium
mp
365-368 °C
bulk density
400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[B]([F-])(F)(F)F.[N+](CC)(CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.BF4/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;2-1(3,4)5/h5-8H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI key
XJRAKUDXACGCHA-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Assay (ex H₃BO₃): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.415648.221478.14347
form
crystals
form
crystals
form
crystals
form
powder
assay
≥97.0% (acidimetric), 99.8%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥ 99.0%, ≥99% (argentometric)
assay
≥97.0% (acidimetric)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
synthesis grade
grade
-
grade
synthesis grade
grade
synthesis grade
mp
365-368 °C
mp
115-116 °C
mp
>285 °C
mp
324 °C (decomposition)
bulk density
400 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrafluoroboran tetraetyloamonu
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
818246010004022536936031
818246002504022536431277