Przejdź do
8.43836
Borek niklu
≥98% (ICP)
Synonim(y):
Nickel boride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
464,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
BNi2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
234-494-6
NACRES:
NA.22
464,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98% (ICP)
form
powder
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ni]#[B]=[Ni]
InChI
1S/B.2Ni
InChI key
WRLJWIVBUPYRTE-UHFFFAOYSA-N
General description
do syntezy
Analysis Note
Assay (ICP OES): ≥ 98.0 %
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.124108.201948.20193
assay
≥98% (ICP)
assay
≥99%
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
crystals
form
crystals
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
no temp limit
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
12007-01-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
843836001004027269066680