Przejdź do
8.20193
Cyanogen bromide
for synthesis
Synonim(y):
Cyanogen bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
521,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.92
UNSPSC Code:
12352117
EC Index Number:
208-051-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
crystals
521,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
113 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
crystals
bp
61-62 °C/1013 hPa
mp
52 °C
density
2.015 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrC#N
InChI
1S/CBrN/c2-1-3
InChI key
ATDGTVJJHBUTRL-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C914924814328.20194
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
52 °C
mp
50-53 °C (lit.)
mp
50-53 °C (lit.)
mp
52 °C
density
2.015 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
2.015 g/cm3 at 20 °C
form
crystals
form
crystals
form
-
form
crystals
bp
61-62 °C/1013 hPa
bp
61-62 °C (lit.)
bp
61-62 °C (lit.)
bp
61-62 °C/1013 hPa
General description
for synthesis
Application
Cyanogen bromide for synthesis. CAS 506-68-3, chemical formula BrCN.
Analysis Note
Assay (iodometric)≥ 96.0 %
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
149.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 65 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
820193005004022536453811