The particle size is not assessed for this product.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 456,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
O3Yb2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
394.08
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-234-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
456,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥99%
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Yb+3].[Yb+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/3O.2Yb/q3*-2;2*+3
InChI key
UZLYXNNZYFBAQO-UHFFFAOYSA-N
General description
99+
Analysis Note
Test (kompleksometryczny): ≥ 99,0%
Tożsamość (ICP-OES): pomyślnie przeszedł test
Tożsamość (ICP-OES): pomyślnie przeszedł test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% | assay 99.99% trace metals basis | assay 99.9% trace metals basis | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| storage temp. no temp limit | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. no temp limit |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tlenek iterbu
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
-
Hi, may I ask whats tHe D50 of this product?